Läs mer
Hamilton Fyll/doser-rör, 11 till 20 gauge
Produktkod. 17811074
Change view
Längd (engelska):
Custom, mellan 3,93 och 196,8 tum
Produktkod. Längd (engelska)
17811074 Custom, mellan 3,93 och 196,8 tum
1 options
Produktkod. 17811074 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 10106177
Beräknad leverans: 15-12-2026
Anpassningsbar rörmontering för fyllning och dosering. Möjliggör val av 11 till 20 gauge, längd och tubändstyp för att passa laboratoriets behov.
  • Anpassningsbar rörmontering (PN: 10106177) utformad för exakt vätskehantering
  • Inkluderar en precisionsbearbetad 0,25 tum - 28 (UNF) PEEK montering för säkra och pålitliga anslutningar
  • Kan konfigureras med specialanpassad FEP- eller PTFE-slang för att passa specifika krav
  • Utrustad med spänningsavlastningsfjädrar för att förbättra hållbarheten och minska slangbelastningen
  • Fyllnadsrör har en trubbig ände för enkel insättning i vätskebehållare
  • Doseringstuben har en avsmalnande spets för att förbättra doseringsnoggrannheten
  • Finns i 12-gauge eller 18-gauge alternativ
  • Kompatibel med Microlab 700-seriens utspädare och dispenser
Specifikationer
Produkttyp Slangar för pumpar
Spårvidd 11 till 20
Längd (engelska) Custom, mellan 3,93 och 196,8 tum