Läs mer
Buerkle™ Fyllnadsskopa för industrin
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
250 mm
310 mm
355 mm
Bredd (metrisk):
110 mm
138 mm
167 mm
Beskrivning
- Antistatisk
- Polypropen har hög motståndskraft mot kemikalier och temperaturer
- Skopor är okrossbara, lätta att rengöra och lätta
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Fyllningsskopa |
| För användning med (applikation) | För industrin |
| Bredd (metrisk) | 110 mm |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 250 mm |