Läs mer
Mettler Toledo™ Påfyllningsrör, 190 mm
Produktkod. 15888587
Change view
För användning med (utrustning):
Densito och DensitoPro handhållna densitetsmätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15888587 Densito och DensitoPro handhållna densitetsmätare Varje
1 options
Produktkod. 15888587 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30330847
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.10 SEK
    491.85 SEK / Paket med 1
    Save 36.25 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Mettler Toledo Påfyllningsrör, 190 mm är designat för användning med Densito eller DensitoPro.
  • För användning med Densito och DensitoPro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Provtagningsrör, 190 mm
Höjd (metrisk) 9 cm
Språk kinesiska, engelska (GB), engelska (USA), franska, tyska, italienska, koreanska, polska, portugisiska (BR), ryska, spanska
Produkttyp Åtföljande
För användning med (utrustning) Densito och DensitoPro handhållna densitetsmätare
För användning med (applikation) Använd med Densito och DensitoPro handhållna densitetsmätare