Läs mer
Brand™ Fyllningsrör Seripettor med O-ring polypropen 250mm Märke
Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
Seripettor i sterila applikationer
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Påfyllningsrör för Seripettor |
| För användning med (utrustning) | Seripettor i sterila applikationer |
| Längd (metrisk) | 250 mm |