Läs mer
BRAND™ Sterila påfyllningsrör för seripettor™ Bottle Top Dispensers
Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
seripettor™ Dispenser för flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med seripettor™ dispensrar på flaska
- Polypropenkonstruktion
- Autoklaverbar för sterila applikationer
- Inkluderar en extra O-ring
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | seripettor™ Dispenser för flaska |
| Inkluderar | O-ring |
| Kvantitet | 1 st |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 500 mm |