Beskrivning
- Teleskopiska FEP-fylltuber justeras till flaskhöjd utan att skära
- Kompatibel med Dispensette™ S, Dispensette™ S organisk, Dispensette™ S spåranalys; seripettor™ pro; och Titrette™
- Kompatibel även med Dispensette™ III
- Standard PP-fyllnadsrör kan klippas manuellt för att passa olika flaskstorlekar
- Endast kompatibel med seripettor™
- Tillgänglig steril med O-ring
- Finns i flera längder baserat på dispenserns nominella volym
- Designen stödjer aspiration från botten av flaskan samtidigt som intaget av utfällning minskas
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | FEP |
| För användning med (utrustning) | Dispensette™ III, Dispensette™ S, S Organisk och S spåranalys (1, 2, 5, 10 ml), Seripettor™ pro (2, 10 ml) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 70 till 140 mm |