Beskrivning
- Påfyllningsventiler för Dispensette™ III, Ekologisk, TA och seripettor™ pro är försedda med en tätningsbricka. Den uppdaterade designen av Dispensette™ S-serien av dispensrar på flaska har eliminerat behovet av en tätningsbricka.
- Påfyllningsventil med olivformat munstycke rekommenderas för Dispensette™ III och organiska flasktopinstrument som ofta autoklaveras.
- seripettor™ ventilset innehåller både påfyllnings- och utloppsventiler för instrumentet.
- Kalibrerings-monteringsverktyg används för att kalibrera analogt justerbart Dispensette™ modeller, samt ta bort ventilerna för rutinmässig rengöring eller byte.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Påfyllningsventil |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Genomskinlig/Vit |
| Material | ETFE, Borsilikatglas, Keramisk |
| För användning med (utrustning) | Dispensette S/S Organic - 25, 50 och 100 ml |
| Inkluderar | Påfyllningsventil |
| Sterilitet | Icke-steril |