Läs mer
BRAND™ Ersättningsventiler för BRAND™ flasklocksdispenser
Produktkod. 15693977 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Dispensette S eller S Organisk - 1, 2, 5 och 10 ml
Dispensette S/S Organic - 25, 50 och 100 ml
Produkttyp:
Påfyllningsventil
Inkluderar:
Påfyllningsventil
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Produkttyp Inkluderar Förpackningsstorlek
15693977 Dispensette S eller S Organisk - 1, 2, 5 och 10 ml Påfyllningsventil Påfyllningsventil Varje
15533583 Dispensette S/S Organic - 25, 50 och 100 ml Påfyllningsventil Påfyllningsventil Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15693977 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 6734
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00 SEK
    227.83 SEK / Paket med 1
    Save 88.17 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Fyllningsventiler och verktyg tillgängliga för korrekt rengöring och underhåll av olika BRAND™ flasklocksdispensrar.
  • Påfyllningsventiler för Dispensette™ III, Ekologisk, TA och seripettor™ pro är försedda med en tätningsbricka. Den uppdaterade designen av Dispensette™ S-serien av dispensrar på flaska har eliminerat behovet av en tätningsbricka.
  • Påfyllningsventil med olivformat munstycke rekommenderas för Dispensette™ III och organiska flasktopinstrument som ofta autoklaveras.
  • seripettor™ ventilset innehåller både påfyllnings- och utloppsventiler för instrumentet.
  • Kalibrerings-monteringsverktyg används för att kalibrera analogt justerbart Dispensette™ modeller, samt ta bort ventilerna för rutinmässig rengöring eller byte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Påfyllningsventil
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Genomskinlig/Vit
Material ETFE, Borsilikatglas, Keramisk
För användning med (utrustning) Dispensette S eller S Organisk - 1, 2, 5 och 10 ml
Inkluderar Påfyllningsventil