Läs mer
BRAND™ Påfyllningsventiler och ventilmonteringsverktyg för flaskautomater
Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
Dispensette™ S eller S Ekologisk≤ 10 ml
Dispensette™ S/S Ekologiskt≥ 25 ml
Produkttyp:
Påfyllningsventil
Inkluderar:
Påfyllningsventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Påfyllningsventiler för Dispensette™ III, Ekologisk, TA och seripettor™ pro är försedda med en tätningsbricka. Den uppdaterade designen av Dispensette™ S-serien av dispensrar på flaska har eliminerat behovet av en tätningsbricka.
- Påfyllningsventil med olivformat munstycke rekommenderas för Dispensette™ III och organiska flasktopinstrument som ofta autoklaveras.
- seripettor™ ventilset innehåller både påfyllnings- och utloppsventiler för instrumentet.
- Kalibrerings-monteringsverktyg används för att kalibrera analogt justerbart Dispensette™ modeller, samt ta bort ventilerna för rutinmässig rengöring eller byte.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Påfyllningsventil |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Genomskinlig/Vit |
| Material | ETFE, Borsilikatglas, Keramisk |
| För användning med (utrustning) | Dispensette™ S eller S Ekologisk≤ 10 ml |
| Inkluderar | Påfyllningsventil |
| Sterilitet | Icke-steril |