Läs mer
Filorexant, MedChemExpress
Produktkod. 16422807
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16422807 50 mg -
16419277 5 mg 5mg
16416866 100 mg -
16406728 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16422807 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15653
MedChemExpress Filorexant (MK-6096) is an orally bioavailable potent and selective reversible antagonist of OX1 and OX2 receptor(<3 nM in binding).
Filorexant (MK-6096) is an orally bioavailable potent and selective reversible antagonist of OX1 and OX2 receptor(<3 nM in binding).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Filorexant
CAS 1088991-73-4
Färg Light Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H25FN4O2
Kvantitet 50 mg
Synonym MK-6096
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (237.82 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC(C(N2C[C@H](COC3=CC=C(F)C=N3)CC[C@H]2C)=O)=C(C4=NC=CC=N4)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 420.48
Formel vikt 420.48
Procent renhet 98.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation