Läs mer
CELLPATH FILOSLIDE 10 SLIDEBRICKA
Produktkod. 30226317
Change view
Färg:
Blått
Gult
Rött
Vitt
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30226317 Vitt
30226318 Blått
30226319 Gult
30226320 Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30226317 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer WEX110201B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    783.99 SEK
    457.57 SEK / Paket med 10
    Save 326.42 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
FiloSlide 10-skjutbrickorna har en användbar 360-graders° locklucka som fälls tillbaka på sig själv för att spara arbetsyta. En indexreferens finns på klaffen och en infälld brunn på insidan av denna flik förhindrar att fuktiga slidor fastnar på brädan.
  • FiloSlide 10-brickan, som mäter 335 mm x 102 mm, har en enda kolonn med 10 brunnar.
  • Varje rutschkana har sitt eget lättsläppsutrymme som är individuellt numrerat.
  • Tillverkad av hel skiva och finns i sex färger, inklusive svart, vitt, gult, blått, grönt och rött.
  • Detta gör det möjligt för laboratorier att färgkoda olika typer av arbetsbelastning eller olika tillämpningar.
  • Viktiga fördelar:
  • 360° graders lock flap sparar arbetsytebehovet
  • Färgutbud tillgängligt för att hjälpa till med lagets resursfördelning
  • Tumspår för enkel borttagning av slidor
  • Robust, möjliggör fleranvändning och kostnadsbesparingar
Specifikationer
Typ Objektglashållare
Glidkapacitet 10