Läs mer
CELLPATH FILOSLIDE 10 SLIDEBRICKA
Beskrivning
- FiloSlide 10-brickan, som mäter 335 mm x 102 mm, har en enda kolonn med 10 brunnar.
- Varje rutschkana har sitt eget lättsläppsutrymme som är individuellt numrerat.
- Tillverkad av hel skiva och finns i sex färger, inklusive svart, vitt, gult, blått, grönt och rött.
- Detta gör det möjligt för laboratorier att färgkoda olika typer av arbetsbelastning eller olika tillämpningar.
- Viktiga fördelar:
- 360° graders lock flap sparar arbetsytebehovet
- Färgutbud tillgängligt för att hjälpa till med lagets resursfördelning
- Tumspår för enkel borttagning av slidor
- Robust, möjliggör fleranvändning och kostnadsbesparingar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Objektglashållare |
| Glidkapacitet | 10 |
| Färg | Rött |