Läs mer
CELLPATH FILOSLIDE 100-LÅDAN (FÖR SUPA MEGA-SLIDES)
Beskrivning
- Lådorna är också stänksäkra med ett indexkort som ingår för enkel identifiering av exemplar.
- Viktiga fördelar:
- Förvara upp till 100 Supa Mega-slides
- Stänksäker
- Indexkort ingår
- Staplingsbar för enkel förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slide Box |
| Glidkapacitet | 100 |
| Färg | Blått |