Läs mer
CELLPATH FILOSLIDE 20 SLIDEBRICKA
Beskrivning
- FiloSlide 20-brickan, som mäter 335 mm x 204 mm, har en enda kolonn med 20 brunnar.
- Varje rutschkana har sitt eget lättsläppsutrymme som är individuellt numrerat.
- Tillverkad av hel skiva och finns i sex färger, inklusive svart, vitt, gult, blått, grönt och rött.
- Detta gör det möjligt för laboratorier att färgkoda olika typer av arbetsbelastning eller olika tillämpningar.
- Viktiga fördelar:
- 360° graders lock flap sparar arbetsytebehovet
- Färgutbud tillgängligt för att hjälpa till med lagets resursfördelning
- Tumspår för enkel borttagning av slidor
- Robust, möjliggör fleranvändning och kostnadsbesparingar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Objektglashållare |
| Glidkapacitet | 20 |
| Färg | Blått |