Läs mer
CELLPATH FILOSLIDE 20 SLIDEBRICKA
Produktkod. 30226326
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Svart
Vitt
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30226326 Rött
30226321 Svart
30226322 Vitt
30226323 Grön
30226324 Blått
30226325 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30226326 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer WEX201001B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1077.46 SEK
    628.82 SEK / Paket med 10
    Save 448.64 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
FiloSlide 20-slidebrickorna har en användbar 360-graders° locklucka som snyggt fälls tillbaka för att spara arbetsyta. En indexreferens finns på klaffen och en infälld brunn på insidan av denna flik förhindrar att fuktiga slidor fastnar på brädan.
  • FiloSlide 20-brickan, som mäter 335 mm x 204 mm, har en enda kolonn med 20 brunnar.
  • Varje rutschkana har sitt eget lättsläppsutrymme som är individuellt numrerat.
  • Tillverkad av hel skiva och finns i sex färger, inklusive svart, vitt, gult, blått, grönt och rött.
  • Detta gör det möjligt för laboratorier att färgkoda olika typer av arbetsbelastning eller olika tillämpningar.
  • Viktiga fördelar:
  • 360° graders lock flap sparar arbetsytebehovet
  • Färgutbud tillgängligt för att hjälpa till med lagets resursfördelning
  • Tumspår för enkel borttagning av slidor
  • Robust, möjliggör fleranvändning och kostnadsbesparingar
Specifikationer
Typ Objektglashållare
Glidkapacitet 20
Färg Rött