Läs mer
CELLPATH FILOSLIDE 25-LÅDAN
Beskrivning
- Viktiga fördelar:
- Staplingsbar
- Tryckknappsstängning för att täta damm
- Stänksäker
- Dubbelgångsförsedd lock förhindrar förlust eller brott
- Indexkort ingår för enkel providentifiering
- Kan förvara upp till 25 mikroskopglas.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slide Box |
| Glidkapacitet | 25 |
| Färg | Blått |