Läs mer
Erlab MF2 Molecular Filter - AS
Beskrivning
- Filter for your standalone filtration system Chemtrap H402
- Type of filter: Molecular (organic vapours)
- Dimensions: 380 x 404 x 110 mm
- Quantity/Set: 1
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Fume Hood |
| Produkttyp | Carbon Filter |