Läs mer
BRAND™ Filter för Transferpette™ Pipeter
Produktkod. 10193383 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10193383 1 till 10 ml Paket med 25
10031313 0,5 till 5 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10193383 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 704653
Passa pipetter 0,5 till 5 ml eller 1 till 10 ml. Filter för Transferpette™ Pipeter finns i förpackningar om 25 st.
  • Filter för användning med Transferpette™ och Transferpette™ S
  • Passar till pipetter 0,5 till 5 ml eller 1 till 10 ml
  • Finns i förpackningar om 25 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 10 ml
För användning med (utrustning) Transferpette™ , Transferpette™ S pipetter
Kvantitet 25 st