Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Filtrera trattar
Porositet:
1
2
3
4
Kapacitet (metrisk):
50 mL
75 mL
125 mL
500 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Filtrera trattar
- Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Höjd (metrisk) | 320 mm |
| Diameter (metrisk) platta | 120 mm |
| Diameterfilter (metriskt). | 120 mm |
| Porositet | 4 |