Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Filtrera trattar
Produktkod. 10030431
Porositet:
1
2
3
4
Kapacitet (metrisk):
50 mL
75 mL
125 mL
500 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Filtrera trattar
  • Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Material Borosilikatglas (3.3)
Höjd (metrisk) 320 mm
Diameter (metrisk) platta 120 mm
Diameterfilter (metriskt). 120 mm
Porositet 1