Läs mer
Merck Steriflip™ Tube Top Vakuum Filterenheter
Produktkod. 10304443 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameter (metrisk) membran:
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Diameter (metrisk) membran unitSize
10304443 40 mm Paket med 25
1 options
Produktkod. 10304443 Leverantör Merck Leverantörsnummer SCGP00525
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Eliminera provöverföring i centrifugfiltrering. Steriflip™ Tube Top Vakuum Filter Units ger prestanda och bekvämlighet i ett. Fäst bara ett provrör, vänd på det och filtrera. PES μ0,22 m filter, graderat 50 ml centrifugrör.
Prestanda och bekvämlighet i ett
  • Eliminerar provöverföring
  • Fäst enheten till ett 50 ml centrifugrör som innehåller provet
  • Vänd på den och applicera vakuum
  • Samla upp filtratet i 50 ml centrifugrör (filtrat) som medföljer
Idealisk för sterilisering av vävnadsodlingsmedia, mikrobiologiska medier och andra biologiska lösningar
  • Gammastrålning steriliserad
  • Millipore Express™ polyetersulfon (PES) 40 mm membran med 0,22 μm porer
  • Ger snabbt flöde och låg proteinbindning
  • Inkluderar filter, graderat 50 ml centrifugrör och rörlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kontakter
  • Inlopp: dubbel blygänga med vakuumport
  • Utlopp: 50 ml dubbel blygänga centrifugrör
Disponibel Engångsbruk
Material MBS/polypropen
Material (membran) PES
Porstorlek 0,22μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 7 cm 2
För användning med (applikation) Låg proteinbindande klarning av vattenlösningar
nr per ärende 25 förpackning
Antal per förpackning 25 förpackning
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Typ Steriflip-GP filterenhet
Volym (metrisk) 50 mL
Volym (metrisk) Håll upp 0.6 mL
Höjd (metrisk) 13.8 cm
Diameter (metrisk) membran 40 mm