Läs mer
Contec™ Filtrerade alkoholer: 70 % IPA eller denaturerad etanol blandat med renat vatten
Handla allt Contec Produkter
Beskrivning
- GMP tillverkad under Grad A luftflöde i ett Grade C renrum
- Säkerställer att alkohol, behållare och förpackning är fria från kontaminering och partiklar
- Inga andra denatureringsmedel än IPA
- Helt fri från rester
- Utlösningsspruta och påse i flaskskyddat system
- Förhindrar att flaskans innehåll förorenas under användning
- Inget behov av att kassera oanvänd produkt under hållbarhetstid
- Flaskorna kan tömmas helt, vilket eliminerar slöseri
- Avtryckarsprutan kan ställas in på jet eller spray
- Stor droppstorlek minskar risken för inandning och ger bra yttäckning
- Dubbelpås packad i linjär rivförpackning
- Varje väska är lätt att öppna även när du bär handskar
- Underlättar överföring av desinfektion till renrum
- 0,2 mikron filtrerad, fylld, förpackad i klass C (ISO Klass 7) renrum
- Endotoxinnivå: 0,25 EU/ml
- Inga andra denatureringsmedel än IPA
- Lämplig för användning i produktkontaktområden
- Helt fri från rester
- Förhindrar att flaskans innehåll blir förorenat
- Underlättar överföringsdesinfektion till högklassiga områden
- Dubbelpåsad i linjär rivpåse av polyeten
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Filtrerad alkohol |
| Form | Flytande spray |
| pH | Ej tillämpligt |
| Doft | Oparfymerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utseende | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Sammansättning | Isopropylalkohol |
| Koncentration | 70 % isopropanol i renat vatten |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CONTEC 70% IPA 1L AND 5L
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .