Läs mer
TPP™ Filtermax™ Vakuumfiltreringssystem
Beskrivning
- Premium PES-filtermembran, porstorlek 0,22μ m
- Hög flödeshastighet
- Låg proteinbindning
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Säkert kvadratfotavtryck: svårt att välta under filtrering; eliminerar risken för att filterenheten omsluts av vakuumslangen
- Quadratic form lagrar media mer effektivt med mindre slöseri med utrymme
- Filtertoppar och kolvar är graderade; levereras steril och redo att användas med pump eller trycktank
- Avsmalnande form vid halsen ger stora och små händer ett stadigt och halkfritt grepp om ''snabb''-Filtermax-systemet– även när du bär gummihandskar
- En separat packad skruvlock och adapter för vakuumanslutningsslangen med innerdiameter påØ 6– 10 mm medföljer varje system
- Full köparens flexibilitet: val av filterset, endast topp eller endast kolv, alla försedda med en GL-45 skruvgänga.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,22μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 49 cm 2 |
| Passar flaskhalsstorlek (metrisk) | GL45 |
| Flödeshastighet | 25° C, 22 ml/min/ cm2 , 0,7 bar |
| Inkluderar | Filtertopp med membran, skruvlock, adapter för vakuumanslutningsslang, kolv |
| Typ | Snabbt Flöde |
| Volym (metrisk) | 250 ml |