Läs mer
Thermo Scientific™ Filter och tillbehör till Thermo Scientific Multiskan™ FC mikroplattläsare
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Optiskt filter
Våglängd:
340 nm
375 nm
405 nm
414 nm
450 nm
492 nm
520 nm
530 nm
540 nm
550 nm
560 nm
570 nm
595 nm
620 nm
630 nm
650 nm
690 nm
740 nm
750 nm
820 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Multiskan FC samlar över 40 års erfarenhet av de välkända Multiskan produktmärke, med funktioner för ökad användbarhet. De Multiskan FC har ett –våglängdsområde på 340 850 nm, vilket möjliggör en mängd olika tillämpningar från enzymkinetiska studier till Lowry-analyser. Omfattande urval av filter för optimalt val av våglängd för analyser ökar tillämpningsflexibiliteten.
- Multiskan FC är utrustad med ett filterhjul med åtta lägen med tre förinstallerade standardfilter, 405 nm, 450 nm och 620 m.
- Ett omfattande utbud av extra filter som är lätta att installera finns att beställa
- Överlägsen användbarhet och logiskt arbetsflöde med Thermo Scientific™ SkanIt™ Programvara
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Optiskt filter |
| För användning med (utrustning) | Multiskan FC |
| Produktlinje | Multiskan™ |
| Våglängd | 595 nm |