missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Macherey-Nagel™ Wet-Strengthened Filter Papers

Allows for fibre-free, medium fast filtration. Macherey Nagel™ Wet-Strengthened Filter Papers are manufactured from refined pulp and linters and feature a content of a-cellulose of more than 95%.

Brand:  Macherey-Nagel™ 472015

Produktkod. 10052771

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00 SEK
    319.61 SEK / Paket med 100
    Save 83.39 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

  • Smooth surface
  • High wet strength
  • MN 1672 grade
  • Can be used for strongly alkaline or acidic solutions
  • Particularly suited for applications where residue is removed from filter, e.g. with a spatula or jet of water

Beställningsinfo

dimDiameterMetric

Specifikationer

Specifikationer

Round
35sec.
MN 1672
0.13 mm
150 mm
Cellulose
Qualitative analysis
100 Pack
Filter Paper
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.