Läs mer
Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test MN 40/25 Betygsark Format Pergamentpapper
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Mått (L x B):
10 x 10 cm
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Ark |
| Material | Pergamentpapper |
| För användning med (applikation) | Vägning av sirapsliknande och halvkristallina ämnen |
| Kvalitet | MN 40/25 |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Mått (L x B) | 10 x 10 cm |
| Bredd (metrisk) | 10 cm |