Läs mer
Erlab Filtreringsboxar för brandsäkerhetsskåp chemtrap
Beskrivning
Denna filtreringsbox för brandsäkerhetsskåpet Chemtrap Smart använder recirkulerande filtrerad luft, vilket bidrar till att främja kontinuerlig omgivningsluft.
- Säkerhetsstandarder Filtreringsprestanda testad enligt AFNOR NF X 15-211:2009-standarden: Frankrike - EN 1822: 1998 (HEPA H14) - EN 61010
- CE-markering
- Mått (mm): Öppen: 490/542 (beroende på anslutningstyp) x D 520 x H 464 Stängt: L490/542 x D 520 x H 326
- Luftflöde (m3/h / CFM) 60 m3/h / 35 CFM
- Spänning / frekvens 110-230 V / 50-60 Hz
- Strömförbrukning: 20 W
- Metalliska delar med korrosionsskydd belagt med 100 % polyester
- Filtreringsmodulen är tillverkad av injicerad polypropen
- Kolfiltrering för gaser och ångor: AS För organiska ångor - BE+ : För organiska och sura ångor F: För formaldehydångor - K : För ammoniakångor - Partikelfiltrering för pulver HEPA H14: 99,995 % filtreringseffektivitet enligt EN1822-standarden
- Detektionssensor: Typ A, för syror / Typ F, för formaldehyd / Typ S, för lösningsmedel
- Temperatur- / relativ fuktighetssensor
- Valfri molecode-gas
- Hanhalsband: 62 mm
- Anpassningsbar anslutningshylsa och klämma: 50 till 100 mm / 2 till 4 tum
- Flexibelt anslutningsrör: 1 m
- Kommunikationsgränssnitt: Enkel kommunikation via LED-pulseringssystem: Fläktlarm, valfritt filter prestandalarm
- eGuard: Gränssnitt för realtidsfjärrstyrning av säkerhetsparametrar - PC-kompatibelt
- Nätverksanslutning
Specifikationer
Specifikationer
| Modell | H402 |
| Produkttyp | Filter |