Beskrivning
- Luftflöde: 60 m 3 /h. (35 CFM)
- Spänning/Frekvens: 110.230 V, 50/60 Hz.
- Strömförbrukning: 20 W
- Metalldelar tillverkade av rostskyddsstål belagd med 100% polyester
- Filtreringsmodulen är gjord med injicerad polypropen
- Valfri molecode gas
- Detekteringssensor: Typ A för syror, Typ F för formaldehyd, Typ S för lösningsmedel
- Kolfiltrering för gaser och ångor
- AS: För organiska ångor, BE+: För organiska och sura ångor, F: För formaldehydångor, K: För ammoniakångor
- Partikelfiltrering för pulver HEPA H14: 99,995 % filtreringseffektivitet enligt EN1822-standarden
- Hankrage: 62 mm
- Anpassningsbar anslutningshylsa och klämdiameter: 50 till 100 mm (2 till 4 tum)
- Flexibelt anslutningsrör: 1 m
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822: 1998, EN 61010 |
| Djup (metrisk) Exteriör | 520 mm |
| För användning med (utrustning) | Chemtrap H 402 Midcap Brandsäkerhetsskåp |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 326 mm |
| Längd (metrisk) | 542 mm |
| Ytbeläggning | Polyester |
| Produkttyp | Återcirkulerande luftfiltersystem |