Läs mer
Glassco Laboratory Equipments Filtreringsglasflaska
Beskrivning
- Glasfiltreringsflaskor med glaskopplingar
- Finns i kapaciteter på 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml och 2000 ml
- Tunga väggar designade för att tåla högt vakuum
- Tillverkad av 3,3 borosilikatglas
- Tryckt med hållbar vit emalj
- Tillhandahålls utan examen
- Kemikaliebeständiga
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Produkttyp | Filtreringsflaska |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Nej |
| Mun stil | Tung fälg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bottenform | Plan |
| Ytbehandling | Hold (Håll) |