Läs mer
Kartell™ Filtrerings- och vakuumtorkare
BIOPHARMA
Produktkod. 10335921
Change view
Volym (metrisk):
2,15 l
4,35 l
9,2 l
Höjd (metrisk):
190 mm
230 mm
300 mm
Höjd (metrisk) interiör:
135 mm
175 mm
225 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
150 mm
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Höjd (metrisk) interiör Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10335921 9,2 l 300 mm 225 mm 250 mm Varje
10365821 2,15 l 190 mm 135 mm 150 mm Varje
10683272 4,35 l 230 mm 175 mm 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10335921 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0055400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00 SEK
    1272.43 SEK / Paket med 1
    Save 157.57 SEK
    11% Av
I lager
Kan evakueras till 1 bar, med förlust som inte överstiger 0,03 mbar på 24 timmar. Kartell™ Filtrerings- och vakuumdessicatorer är implosionssäkra.
  • Genomskinligt polykarbonatskydd tätar på en O-ring av neopren in i flänsen på polypropenbasen
  • Initialt vakuum etablerat med lite fettspridning på O-ringen
  • Avtagbar panna för att hålla ett torkmedel
  • Inkluderar vakuumutlösningskran/backventil
  • Speciellt räfflad propp i monteringen gör att luft, när så krävs, kan komma in mycket långsamt igen för att undvika att störa innehållet
Specifikationer
Material Polypropen, polykarbonat
Kvantitet 1 vardera
Volym (metrisk) 9,2 l
Höjd (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) interiör 225 mm
Diameter (metrisk) Yttre 250 mm