Läs mer
Kartell™ Filtrerings- och vakuumtorkare
BIOPHARMA
Produktkod. p-8007238
Volym (metrisk):
2,15 l
4,35 l
9,2 l
Höjd (metrisk):
190 mm
230 mm
300 mm
Höjd (metrisk) interiör:
135 mm
175 mm
225 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
150 mm
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10365821
Brand: Kartell™ 0055000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan evakueras till 1 bar, med förlust som inte överstiger 0,03 mbar på 24 timmar. Kartell™ Filtrerings- och vakuumdessicatorer är implosionssäkra.
  • Genomskinligt polykarbonatskydd tätar på en O-ring av neopren in i flänsen på polypropenbasen
  • Initialt vakuum etablerat med lite fettspridning på O-ringen
  • Avtagbar panna för att hålla ett torkmedel
  • Inkluderar vakuumutlösningskran/backventil
  • Speciellt räfflad propp i monteringen gör att luft, när så krävs, kan komma in mycket långsamt igen för att undvika att störa innehållet
Specifikationer
Material Plast
Kvantitet 1 vardera
Volym (metrisk) 2,15 l
Höjd (metrisk) 190 mm
Höjd (metrisk) interiör 135 mm
Diameter (metrisk) Yttre 150 mm