Läs mer
Kartell™ Filtrering och vakuumpumpar
Diameter (metrisk) Yttre:
12/13/15 mm Nominell
8/9/10 mm nominell
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Förhindrar vattenåterströmning när trycket faller. Kartell™ Filtrerings- och vakuumpumpar är användbara för alla slangsystem och vakuumledningar.
- Med räfflade avsmalnande avslutningar
- Lägsta säkert arbetstryck: 0,07 bar vid rumstemperatur (20 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | Nominell OD-- 12/13/15 mm; Dal OD-- 9,5/12,5 mm; Avsmalnande kopplingsrör: 9,5/12,5 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen, Dutral |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12/13/15 mm Nominell |
| För användning med (applikation) | För alla slangsystem och vakuumledningar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Maximalt tryck | 0,07 till 2 BAR |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |
| Produkttyp | Backventil |