Läs mer
Fimasartan, MedChemExpress
Beskrivning
Fimasartan(BR-A-657) is a non-peptide angiotensin II receptor antagonist used for the treatment of hypertension and heart failure.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fimasartan |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 247257-48-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H31N7OS |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | BR-A-657 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 49 mg/mL (97.68 mM) |
| Visa mer |