Läs mer
FIN56, MedChemExpress
Beskrivning
FIN56 is a specific inducer of ferroptosis. FIN56 induces ferroptosis by inducing degradation of GPX4. FIN56 also binds to and activates squalene synthase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FIN56 |
| CAS | 1083162-61-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H31N3O5S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.18 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC(/C2=N\O)=C(C3=C2C=C(S(=O)(NC4CCCCC4)=O)C=C3)C=C1)(NC5CCCCC5)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 517.66 |
| Formel vikt | 517.66 |
| Visa mer |