missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Finafloxacin, MedChemExpress
Beskrivning
Finafloxacin is a fluoroquinolone antimicrobial agent that exhibits optimum efficacy in slightly acidic environments.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Finafloxacin |
| CAS | 209342-40-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19FN4O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6.4 mg/mL (16.06 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4C[C@]5([H])OCCN[C@@]5([H])C4)=C3C#N)C1=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.39 |
| Formel vikt | 398.39 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?