Läs mer
Finasteride 2-(2-Methylpropanol)amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Finasteride 2-(2-Methylpropanol)amide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36N2O3/c1-21(2,13-26)25-20(28)17-7-6-15-14-5-8-18-23(4,12-10-19(27)24-18)16(14)9-11-22(15,17)3/h10,12,14-18,26H,5-9,11,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,28)/t14-,15-,16-,17+,18+,22-,23+/m0/s1 |
| Formel vikt | 388.2726 |