Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Finasteride, 98 %
Produktkod. 15472192 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472192 1 g 1g
15492192 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15472192 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 458000010
Request Bulk or Custom Format
Finasteride, CAS # 98319-26-7, är en 5α -reduktashämmare som blockerar omvandlingen av testosteron och hämmar produktionen av neurosteroider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Finasterid är en hämmare av enzymet 5α -reduktas, som omvandlar testosteron till dihydrotestosteron (DHT)
  • Finasteride har också utforskats inom neurovetenskap, som 5α -reduktasenzymer finns i det centrala nervsystemet
  • Finasterid har visats passera blod-hjärnbarriären och blockera produktionen av neurosteroider
Användningsområden
  • Finasteride används främst i studier av prostatahyperplasi och tumörer hos möss, och kan studeras in vitro eller in vivo för dess effekter på hyperplasi, proliferation och antioxidantaktivitet
  • Dess aktivitet har också utforskats i hjärn-, lever- och testikelvävnader
  • In vivo-injektion av finasterid har visat sig minska neurogenes och påverka neuronal plasticitet hos möss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98319-26-7
Molekylformel C23H36N2O2
Molekylvikt (g/mol) 372.54
InChI-nyckel DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
Synonym finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin
PubChem CID 57363
ChEBI CHEBI:5062
IUPAC-namn (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,lla-dimetyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodekahydroindeno[5,4-1-karboxinamidlin-1-f]
LEDER CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Finasteride
Smältpunkt 252.0°C to 254.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: very slightly soluble.
Formel vikt 372.54
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.