Läs mer
Finasteride Carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Finasteride Carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 116285-38-2 |
| Molekylformel | C24 H36 N2 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Alanine, 2-methyl-N-[[(4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-yl]carbonyl]-, methyl ester (9CI), Alanine, 2-methyl-N-[[(5α,17β)-3-oxo-4-azaandrost-1-en-17-yl]carbony |
| InChI formel | InChI=1S/C24H36N2O4/c1-22(2,21(29)30-5)26-20(28)17-8-7-15-14-6-9-18-24(4,13-11-19(27)25-18)16(14)10-12-23(15,17)3/h11,13-18H,6-10,12H2,1-5H3,(H,25,27)(H,26,28)/t14-,15-,16-,17+,18+,23-,24+/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | methyl 2-[[(1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carbonyl]amino]-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.554 |
| Formel vikt | 416.268 |