Läs mer
Finasterid karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30006207
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006207 2.5 mg
30003937 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006207 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF3420152.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116285-37-1
Molekylformel C23 H34 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 402.53
Synonym Alanine, 2-methyl-N-[[(4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-yl]carbonyl]-, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline, alanine deriv., 2-Methyl-N-[[(4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-yl]carbonyl]alanine, 4-Azaandrostane, alanine deriv., Alanine, 2-methyl-N-[(2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-yl)carbonyl]-, [4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aβ)]-, Alanine, 2-methyl-N-[[(5α,17β)-3-oxo-4-azaandrost-1-en-17-yl]carbonyl]-, Carboxy Finasteride, Finasteride Carboxylic Acid, (5α,17β)-N-(1-Carboxy-1-methylethyl)-3-oxo-4-aza-5-androst-1-ene-17-carboxamide
IUPAC-namn 2-[[(1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimetyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodekahydroindeno[5,4-f]kinolin-1-karbonyl]amino]-2-metylpropansyra
LEDER CC(C)(NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Finasteride Carboxylic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H34N2O4/c1-21(2,20(28)29)25-19(27)16-7-6-14-13-5-8-17-23(4,12-10-18(26)24-17)15(13)9-11-22(14,16)3/h10,12-17H,5-9,11H2,1-4H3,(H,24,26)(H,25,27)(H,28,29)/t13-,14-,15-,16+,17+,22-,23+/m0/s1
Formel vikt 402.2519
Procent renhet >95%