Läs mer
Tocris Bioscience™ Finasteride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18782744
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18782744 50 mg
1 options
Produktkod. 18782744 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3293/50
Type II 5α-reductase inhibitor
Antiandrogen that inhibits type II 5α reductase (IC50 = 65 nM). Suppresses the conversion of testosterone to dihydrotestosterone. Reduces prostatic dihydrotestosterone levels and prostate size in vivo. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Finasteride
CAS 98319-26-7
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C23H36N2O2
Formel vikt 372.54
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 372.553