Läs mer
Heidolph™ Findenser™ Mini vattenkondensatorer
Produktkod. 16479443 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Standard konisk fog:
NS 14/14
NS 19/19
NS 24/24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog
16479443 NS 14/14
16605155 NS 19/19
16632702 NS 24/24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16479443 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5058182000
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Denna högpresterande kondensor ersätter behovet av vattenkylda kondensorer i över 95 % av alla återflödesreaktioner, vilket sparar vatten, utrymme och kostnader.
De Findenser™ består av en glaspelare och en flänsad aluminiumhölje. En liten mängd inkapslad termisk vätska placerad mellan glaspelaren och aluminiummanteln överför värme från glaset till den flänsförsedda aluminiummanteln. Värmen som genereras i processen avleds sedan till utsidan via den innovativa strukturen hos aluminiumfenorna. När den används i laboratoriets dragskåp, Findenser™ erbjuder en kylkapacitet som inte på något sätt är sämre än vattenkylda system.
  • För synteser under återflöde
  • Stor yta av aluminiumfenor garanterar utmärkt värmeöverföring
  • Använd med lösningsmedelsvolymer upp till 125 ml
  • Kan säkras med standardlaboratorieklämmor eller med Findenser™ Fästsats (säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Kondenserande vatten
Längd (metrisk) 275 mm
Material Glas, aluminium
För användning med (utrustning) Laboratorieglas
Längd (engelska) 10,8 tum
Standard konisk fog NS 14/14
Ledtyp Kon/Socket