Läs mer
Heidolph™ Findenser™ Mini vattenkondensatorer
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Standard konisk fog:
NS 14/14
NS 19/19
NS 24/24
Beskrivning
De Findenser™ består av en glaspelare och en flänsad aluminiumhölje. En liten mängd inkapslad termisk vätska placerad mellan glaspelaren och aluminiummanteln överför värme från glaset till den flänsförsedda aluminiummanteln. Värmen som genereras i processen avleds sedan till utsidan via den innovativa strukturen hos aluminiumfenorna. När den används i laboratoriets dragskåp, Findenser™ erbjuder en kylkapacitet som inte på något sätt är sämre än vattenkylda system.
- För synteser under återflöde
- Stor yta av aluminiumfenor garanterar utmärkt värmeöverföring
- Använd med lösningsmedelsvolymer upp till 125 ml
- Kan säkras med standardlaboratorieklämmor eller med Findenser™ Fästsats (säljs separat)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Kondenserande vatten |
| Längd (metrisk) | 275 mm |
| Material | Glas, aluminium |
| För användning med (utrustning) | Laboratorieglas |
| Längd (engelska) | 10,8 tum |
| Standard konisk fog | NS 19/19 |
| Ledtyp | Kon/Socket |