Läs mer
Heidolph™ Findenser™ Standard vattenkondensor
Produktkod. 16622702 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Standard konisk fog:
NS 19/19
NS 24/24
NS 29/24
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16622702
Brand: Heidolph™ 5058170000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Denna höga prestanda Findenser™ Vattenkondensor ersätter behovet av vattenkylda kondensorer i över 95 % av alla återflödesreaktioner, vilket sparar vatten, utrymme och kostnader.
De Findenser™ består av en glaspelare och en flänsad aluminiumhölje. En liten mängd inkapslad termisk vätska placerad mellan glaspelaren och aluminiummanteln överför värme från glaset till den flänsförsedda aluminiummanteln. Värmen som genereras i processen avleds sedan till utsidan via den innovativa strukturen hos aluminiumfenorna. När den används i laboratoriets dragskåp, Findenser™ erbjuder en kylkapacitet som inte på något sätt är sämre än vattenkylda system.
  • För synteser under återflöde
  • Stor yta av aluminiumfenor garanterar utmärkt värmeöverföring
  • Använd med lösningsmedelsvolymer upp till 1 L
  • Kan säkras med standardlaboratorieklämmor eller med Findenser™ Fästsats (säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Kondenserande vatten
Längd (metrisk) 400 mm
Typ Kondensor
Material Glas, aluminium
För användning med (utrustning) Laboratorieglas
Längd (engelska) 15,7 tum
Standard konisk fog NS 24/24
Ledtyp Kon/Socket