Läs mer
Heidolph™ Findenser™ Standard vattenkondensor
Produktkod. 17392730 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Standard konisk fog:
NS 19/19
NS 24/24
NS 29/24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog
17392730 NS 19/19
16622702 NS 24/24
16429553 NS 29/24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17392730 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5058172000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Denna höga prestanda Findenser™ Vattenkondensor ersätter behovet av vattenkylda kondensorer i över 95 % av alla återflödesreaktioner, vilket sparar vatten, utrymme och kostnader.
De Findenser™ består av en glaspelare och en flänsad aluminiumhölje. En liten mängd inkapslad termisk vätska placerad mellan glaspelaren och aluminiummanteln överför värme från glaset till den flänsförsedda aluminiummanteln. Värmen som genereras i processen avleds sedan till utsidan via den innovativa strukturen hos aluminiumfenorna. När den används i laboratoriets dragskåp, Findenser™ erbjuder en kylkapacitet som inte på något sätt är sämre än vattenkylda system.
  • För synteser under återflöde
  • Stor yta av aluminiumfenor garanterar utmärkt värmeöverföring
  • Använd med lösningsmedelsvolymer upp till 1 L
  • Kan säkras med standardlaboratorieklämmor eller med Findenser™ Fästsats (säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Kondenserande vatten
Längd (metrisk) 400 mm
Typ Kondensor
Material Glas, aluminium
För användning med (utrustning) Laboratorieglas
Längd (engelska) 15,7 tum
Standard konisk fog NS 19/19
Ledtyp Kon/Socket