Läs mer
VACUUBRAND™ Finregleringsventil ME/MZ
Produktkod. 10738411 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
För användning med:
För utskrift
För vakuum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
10738411 För vakuum Varje
10738601 För utskrift Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10738411 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20696840
I lager
VACUUBRANDS membranpump i aluminium passar perfekt för många tillämpningar i laboratoriet och driften eftersom den är oljefri och visktyst, samt kräver så lite service. Membranen har särskilt lång livslängd och tätar hermetiskt drivutrymmet från pumpkammaren för att skydda mekaniska delar från korrosion. Pumparna uppnår sin utpräglat höga prestanda tack vare hög pumpkammarvolym i förhållande till det minimala dödutrymmet. Mycket flexibla FKM-dubbla membran med tygförstärkning säkerställer en extremt lång membranlivslängd. Pumparna fungerar helt oljefria och har inga glidande komponenter i gasvägen. Vid normal drift är de helt fria från slitage. Förutom att bidra till långa serviceintervaller eliminerar avsaknaden av nötning också de flesta partikelföroreningar som ofta uppstår i scroll- eller kolvpumpar. Detta gör VACUUBRAND membranpumpar till rätt val för rena tillämpningar.
  • Innovativa anslutningar i de nya NT modellerna säkerställer mycket låga läckhastigheter för utmärkta flöden under vakuum och långsiktig prestandastabilitet, även efter tusentals timmars användning.
  • ingen slitage, vilket gör den fri från damm och kontaminering
  • lång livslängd på membran och ventil: Tillverkad av mycket flexibel FKM, med tygförstärkta dubbla membran för förbättrad långsiktig stabilitet
  • Nya patenterade drivstödsystem i NT pumpmodeller ger unikt tyst, låg vibrationsdrift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med För vakuum
Kvantitet 1 vardera
Typ Finregleringsventil ME/MZ