Description
VACUUBRANDS membranpump i aluminium passar perfekt för många tillämpningar i laboratoriet och driften eftersom den är oljefri och visktyst, samt kräver så lite service. Membranen har särskilt lång livslängd och tätar hermetiskt drivutrymmet från pumpkammaren för att skydda mekaniska delar från korrosion. Pumparna uppnår sin utpräglat höga prestanda tack vare hög pumpkammarvolym i förhållande till det minimala dödutrymmet. Mycket flexibla FKM-dubbla membran med tygförstärkning säkerställer en extremt lång membranlivslängd. Pumparna fungerar helt oljefria och har inga glidande komponenter i gasvägen. Vid normal drift är de helt fria från slitage. Förutom att bidra till långa serviceintervaller eliminerar avsaknaden av nötning också de flesta partikelföroreningar som ofta uppstår i scroll- eller kolvpumpar. Detta gör VACUUBRAND membranpumpar till rätt val för rena tillämpningar.
- Innovativa anslutningar i de nya NT modellerna säkerställer mycket låga läckhastigheter för utmärkta flöden under vakuum och långsiktig prestandastabilitet, även efter tusentals timmars användning.
- ingen slitage, vilket gör den fri från damm och kontaminering
- lång livslängd på membran och ventil: Tillverkad av mycket flexibel FKM, med tygförstärkta dubbla membran för förbättrad långsiktig stabilitet
- Nya patenterade drivstödsystem i NT pumpmodeller ger unikt tyst, låg vibrationsdrift
Specifications
Specifications
| För användning med | För utskrift |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Finregleringsventil ME/MZ |