Beskrivning
- Den negativa ledningen är något kortare än den positiva ledningen för enkel identifiering.
- Prober kommer i förpackningar om fem.
- Kontakter säljs separat.
- Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
- Prober med en diameter på 0,005 tum eller 0,010 tum ger den snabbaste tidskonstanten, vanligtvis mindre än 0,3 sekunder.
- Sonder med en diameter på 0,020 tum eller 0,032 tum har en långsammare tidskonstant, vanligtvis 1 sekund eller mindre, men har längre hållbarhet.
- Alla prober är oisolerade och rekommenderas inte för användning med vattenlösningar.
- Se till att sondens tråd inte berörs för att förhindra en falsk korsning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C till +260 °C |
| Typ | Termoelementsond |
| Temperatur (engelska) | -328 °F till +500 °F |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.127 mm |
| Kvantitet | 5 Pk. |