Läs mer
Brady™ Fin penna
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Speciellt framtagen för att motstå olja, nötning och blekning.
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Bra |
| Alternativt artikelnummer | BFS-05 |
| Produkttyp | Permanent markör |
| Färg | Svart |
| Beskrivning | Penna - Bra |
| För användning med (applikation) | Används för märkning av laboratorieglasvaror |
| Kvantitet | 1 Pk. |