Läs mer
Epredia™ Fina Pore-kassetter
Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Beige
Blått
Grå
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Utskrift
- Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten
- Rördesignen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd
Bruttering, bearbetning och inbäddning
- Kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte
- Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas
Sektionering
- Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer
Arkivering
- Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering
Specifikationer
Specifikationer
| Por stil | Fina Pore |
| Förslutning ingår | Ja |
| Förpackningstyp | Löst packad |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Förslutningstyp | Fäst lock, främre gångjärn |
| PrintMate-kompatibel | Nej |
| Färg | Gult |
| Produkttyp | Kassett |