Läs mer
Epredia™ Fina Pore-kassetter i Tube Packs
Produktkod. 16364076 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Färg:
Beige
Blått
Grå
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 750
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
16364076 Klart Paket med 750
16344076 Beige -
16354076 Blått Paket med 750
16374076 Grå -
16384076 Lavendel -
16394076 Ljusgrön -
16304086 Lila Paket med 750
16314086 Orange -
16324086 Rosa -
16334086 Solbränna Paket med 750
16344086 Vitt -
16354086 Gult -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16364076 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer B851734GN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.00 SEK
    2174.00 SEK / Paket med 750
    Save 706.00 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
För användning med mycket små biopsivävnadsprover. Dessa kassetter är kompatibla med alla Epredia PrintMate™ Kassettskrivare, har ett gångjärn på framsidan av locket och fästa lock som finns i 12 färgvarianter.
Utskrift
  • Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten
  • Rördesignen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd
Bruttering, bearbetning och inbäddning
  • Kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte
  • Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas
Sektionering
  • Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer
Arkivering
  • Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Por stil Fina Pore
Förslutning ingår Ja
Kvantitet 750/Cs.
Förslutningstyp Fäst lock, främre gångjärn
PrintMate-kompatibel Ja
Färg Klart
För användning med (utrustning) För användning med PrintMate™ Skrivare
Produkttyp Kassett